Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein A/G
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
5mg
Beskrivning
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A/G möjliggör sondering och detektion av antikroppar, särskilt IgG-isotyper, från många olika artvärdar i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
De utökade Fc-bindande egenskaperna hos Protein A/G gör det till ett populärt verktyg vid undersökning och rening av immunglobuliner. Protein A/G binder till alla humana IgG-subklasser, IgA, IgE, IgM och i mindre utsträckning IgD; det binder dock inte mus-IgA, IgM eller murint serumalbumin. Protein A/G är ett utmärkt verktyg för rening och detektion av musmonoklonala antikroppar från IgG-subklasser utan störningar från dessa andra serumproteiner. Individuella underklasser av musmonoklonaler har mest sannolikt starkare affinitet till detta chimära protein än till antingen protein A eller protein G.
Höjdpunkter:
- Innehåller fyra Fc-bindande domäner från Protein A och två från Protein G
- Ger bindning för alla antikroppsarter och underklasser som känns igen av antingen Protein A eller Protein G
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein subtyp | Protein A |
| Mål | Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |