Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein G, biotinylerat
Produktkod. 11875845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11875845 0,5 mg 500µg
1 options
Produktkod. 11875845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29988
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upptäck mus- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i immunanalyser med detta renade, biotinylerade eller peroxidaskonjugerade rekombinanta protein G.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein G är ett bakteriellt cellväggsprotein isolerat från grupp G-streptokocker. DNA-sekvensering av nativt protein G identifierar två IgG-bindande domäner och ställen för albumin och cellytebindning. Albumin- och cellytbindningsdomänerna har eliminerats från rekombinant protein G för att minska ospecifik bindning och kan därför användas för att separera IgG från råprover. Optimal bindning sker vid pH 5, även om bindning också är effektiv vid pH 7,0 till 7,2.
Höjdpunkter:
  • Innehåller två Fc-bindande domäner per protein
  • Bättre än protein A för antikroppar från mus (inkl. IgG1), mänskliga (inkl. IgG3) och råtta, get och ko
  • Sämre än Protein A för marsvin, gris, hund och katt
  • Binder inte humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein G, biotinylerat
Konjugera Biotin
Kvantitet 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Protein subtyp Protein G
Mål Antikroppar
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.