Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein G
Produktkod. 15295683 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15295683 500 mg 500mg
10712725 5 mg 5mg
15285683 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15295683 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 77676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24180.00 SEK
    20794.80 SEK / 500mg
    Save 3385.20 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck mus- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i immunanalyser med detta renade, biotinylerade eller peroxidaskonjugerade rekombinanta protein G.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein G är ett bakteriellt cellväggsprotein isolerat från grupp G-streptokocker. DNA-sekvensering av nativt protein G identifierar två IgG-bindande domäner och ställen för albumin och cellytebindning. Albumin- och cellytbindningsdomänerna har eliminerats från rekombinant protein G för att minska ospecifik bindning och kan därför användas för att separera IgG från råprover. Optimal bindning sker vid pH 5, även om bindning också är effektiv vid pH 7,0 till 7,2.
Höjdpunkter:
  • Innehåller två Fc-bindande domäner per protein
  • Bättre än protein A för antikroppar från mus (inkl. IgG1), mänskliga (inkl. IgG3) och råtta, get och ko
  • Sämre än Protein A för marsvin, gris, hund och katt
  • Binder inte humant IgM, IgD eller IgA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein G
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature.