Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant Protein G
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
5mg
Beskrivning
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein G möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar, särskilt IgG-isotyper, i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein G är ett bakteriellt cellväggsprotein isolerat från grupp G-streptokocker. DNA-sekvensering av nativt protein G identifierar två IgG-bindande domäner och ställen för albumin och cellytebindning. Albumin- och cellytbindningsdomänerna har eliminerats från rekombinant protein G för att minska ospecifik bindning och kan därför användas för att separera IgG från råprover. Optimal bindning sker vid pH 5, även om bindning också är effektiv vid pH 7,0 till 7,2.
Höjdpunkter:
- Innehåller två Fc-bindande domäner per protein
- Bättre än protein A för antikroppar från mus (inkl. IgG1), mänskliga (inkl. IgG3) och råtta, get och ko
- Sämre än Protein A för marsvin, gris, hund och katt
- Binder inte humant IgM, IgD eller IgA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Protein G |
| Kvantitet | 5 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein subtyp | Protein G |
| Mål | Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at -20°C. Product is shipped at ambient temperature. |