Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L, peroxidaskonjugerat
Produktkod. 10321504 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321504 0,5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 10321504 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 32420
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i immunanalyser med detta renade, biotinylerade eller peroxidaskonjugerade, rekombinanta protein L.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein L är ett immunglobulinbindande protein som ursprungligen härrörde från bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceras rekombinant. Protein L har den unika förmågan att binda genom kappa-lättkedjeinteraktioner utan att störa en antikropps antigenbindningsställe. Detta ger Protein L förmågan att binda ett bredare spektrum av Ig-klasser och underklasser än andra antikroppsbindande proteiner. Protein L kommer att binda till alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD). Protein L kommer också att binda enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment. Protein L binder kappa I, III och IV i människa och kappa I på mus.
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra immunglobulinbindande domäner per protein
  • Binder medlemmar av alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD) som innehåller kappa lätta kedjor
  • Binder enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment som innehåller lätta kappa-kedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein L, Peroxidase Conjugate
Konjugera HRP
Kvantitet 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Powder
Protein subtyp Protein L
Mål Antibodies
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.