Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L, biotinylerat
Produktkod. 11895845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0,5 mg
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11895845 0,5 mg 500µg
1 options
Produktkod. 11895845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29997
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i immunanalyser med detta renade, biotinylerade eller peroxidaskonjugerade, rekombinanta protein L.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein L är ett immunglobulinbindande protein som ursprungligen härrörde från bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceras rekombinant. Protein L har den unika förmågan att binda genom kappa-lättkedjeinteraktioner utan att störa en antikropps antigenbindningsställe. Detta ger Protein L förmågan att binda ett bredare spektrum av Ig-klasser och underklasser än andra antikroppsbindande proteiner. Protein L kommer att binda till alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD). Protein L kommer också att binda enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment. Protein L binder kappa I, III och IV i människa och kappa I på mus.
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra immunglobulinbindande domäner per protein
  • Binder medlemmar av alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD) som innehåller kappa lätta kedjor
  • Binder enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment som innehåller lätta kappa-kedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein L, biotinylerat
Konjugera Biotin
Kvantitet 0,5 mg
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Protein subtyp Protein L
Mål Antikroppar
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.