Beskrivning
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein L är ett immunglobulinbindande protein som ursprungligen härrörde från bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceras rekombinant. Protein L har den unika förmågan att binda genom kappa-lättkedjeinteraktioner utan att störa en antikropps antigenbindningsställe. Detta ger Protein L förmågan att binda ett bredare spektrum av Ig-klasser och underklasser än andra antikroppsbindande proteiner. Protein L kommer att binda till alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD). Protein L kommer också att binda enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment. Protein L binder kappa I, III och IV i människa och kappa I på mus.
Höjdpunkter:
- Innehåller fyra immunglobulinbindande domäner per protein
- Binder medlemmar av alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD) som innehåller kappa lätta kedjor
- Binder enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment som innehåller lätta kappa-kedjor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Powder |
| Protein subtyp | Protein L |
| Mål | Antibodies |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C. Note: Store reconstituted product for up to one month at 4°C. For long-term storage, aliquot, add an equal volume of glycerol and store at -20°C. |