Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Rekombinant protein L
Produktkod. 15235693 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mg
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
500mg
50mg
Produktkod. 15235693
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i immunanalyser med detta renade, biotinylerade eller peroxidaskonjugerade, rekombinanta protein L.
Renade och konjugerade former av Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L möjliggör sondering och detektion av mus- och humanantikroppar som innehåller lätta kappa-kedjor i Western blotting, ELISA , IHC och andra immunanalysprotokoll.
Protein L är ett immunglobulinbindande protein som ursprungligen härrörde från bakterien Peptostreptococus magnus, men som nu produceras rekombinant. Protein L har den unika förmågan att binda genom kappa-lättkedjeinteraktioner utan att störa en antikropps antigenbindningsställe. Detta ger Protein L förmågan att binda ett bredare spektrum av Ig-klasser och underklasser än andra antikroppsbindande proteiner. Protein L kommer att binda till alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD). Protein L kommer också att binda enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment. Protein L binder kappa I, III och IV i människa och kappa I på mus.
Höjdpunkter:
  • Innehåller fyra immunglobulinbindande domäner per protein
  • Binder medlemmar av alla klasser av Ig (IgG, IgM, IgA, IgE och IgD) som innehåller kappa lätta kedjor
  • Binder enkelkedjiga variabla fragment (scFv) och Fab-fragment som innehåller lätta kappa-kedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 500 mg
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Protein subtyp Protein L
Mål Antikroppar
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C.
Obs: Förvara beredd produkt i upp till en månad vid 4 °C. För långtidsförvaring, alikvot, tillsätt en lika stor volym glycerol och förvara vid -20 °C.