Läs mer
Thermo Scientific™ Snabb ekvilibriumdialys (RED) insatser och plattor
Produktkod. 12311963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Plattmontering
1 Verktyg
1 tallrik
1 tallrik set
10 insatser
10 tallrikar
10 plattor
2 plattor
250 inlägg
5 tallrikar set
50 insatser
Produkttyp:
Competition RED Device Base Plate
RÖD Engångsplatta för enhet med insatser
RÖD enhet Återanvändbar bottenplatta
RÖDA Engångsbasplattor för enhet
RÖTT verktyg för borttagning av enhetsinsats
Röd enhetsinsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
50 enheter
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 50
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
12311963 1 tallrik set RÖD Engångsplatta för enhet med insatser 1 uppsättning
10066903 1 tallrik set RÖD Engångsplatta för enhet med insatser Varje
11804201 5 tallrikar set RÖD Engångsplatta för enhet med insatser Paket med 5
11522641 10 plattor RÖD Engångsplatta för enhet med insatser Paket med 10
10250544 50 insatser Röd enhetsinsats 50 enheter
11864131 250 inlägg Röd enhetsinsats -
12201303 10 tallrikar RÖD Engångsplatta för enhet med insatser Paket med 10
10686554 1 Plattmontering Competition RED Device Base Plate Varje
11776456 10 insatser Competition RED Device Base Plate Paket med 10
11786456 50 insatser Competition RED Device Base Plate Paket med 50
11884191 2 plattor RÖDA Engångsbasplattor för enhet Paket med 2
11894191 10 plattor RÖDA Engångsbasplattor för enhet Paket med 10
10731585 1 tallrik RÖD enhet Återanvändbar bottenplatta Varje
10568913 1 Verktyg RÖTT verktyg för borttagning av enhetsinsats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12311963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90112
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekvilibriumdialys är en metod som används i plasmaproteinbindningsstudier (PPB) för att bestämma mängden fria, aktiva läkemedel som finns i plasma. Produkten Rapid Equilibrium Dialysis (RED) är allmänt accepterad som guldstandarden för att mäta interaktioner mellan läkemedel och PPB.
Produkterna Rapid Equilibrium Dialysis (RED) har allmänt antagits som en effektiv in vitro-teknik för att utföra plasmaproteinbindningsanalyser (PPB) vid läkemedelsutveckling. Denna mätning används för att bedöma den biologiska tillgängligheten av läkemedelskandidater och vägleder viktiga beslut nedåt i kedjan, såsom läkemedelsdesign, prioritering av in vivo-testning och utvärdering av läkemedelsinteraktioner. RED-produkterna utvecklades genom nära samarbete med läkemedelsindustrin, vilket säkerställer att de uppfyller de högsta standarderna för noggrannhet och tillförlitlighet vid testning med ekvilibriumdialys.
Ekvilibriumdialys används ofta i studier av läkemedels-plasmaproteinbindning (PPB) för att kvantifiera den fria fraktionen av läkemedel i plasma. Bindningen av läkemedel till plasmaproteiner är en kritisk faktor som påverkar deras farmakokinetik och farmakodynamik, eftersom endast den fria fraktionen av ett läkemedel kan utöva en fysiologisk effekt. Produkten Thermo Scientific Pierce Rapid Equilibrium Dialysis (RED) är en överlägsen metod för att utföra denna analys eftersom den levererar korrekta och konsekventa data med kortare förberedelse- och dialystider.
RED-produkterna använder ett storleksdefinierat dialysmembran för att kvantifiera mängden fria (aktiva) läkemedelsmolekyler som inte är bundna till plasmaproteiner. De består av engångsinsatser och en basplatta med standard mikroplattavtryck. Insatserna är gjorda av två kammare sida vid sida, separerade av ett dialysmembran och används tillsammans med en erforderlig basplatta eller finns tillgängliga som engångsplattor med insatser. Konkurrerande RED-produkter finns också tillgängliga för att möjliggöra konkurrenskraftiga dialysexperiment med flera vävnads- eller proteinvätskeprover.
Funktioner hos RED-produkter inkluderar:
  • Användarvänliga — engångsrör kräver inte förblötläggning, montering eller specialutrustning
  • Snabb dialys — högt förhållande yta- till-volym i membranet möjliggör ekvilibrium på 2–4 timmar
  • Hög kapacitet — 96-brunnars avtryck är lämpligt för automatisering
  • Flerprovsbearbetning kan — användas för 1–48 analyser/platta utan att slösa bort en hel platta
  • Robust — fackindelad design eliminerar risken för korskontaminering eller läckage
  • Reproducerbarhet och noggrannhet — validerade för plasmaproteinbindningsanalyser, ger resultat som överensstämmer med de som rapporterats i litteraturen
  • Flexibelt format — tillgängligt i förinsatta engångspolypropenplattor och förpackningar med individuella insatser
Förutom plasmaproteinbindning används produkten för att bestämma läkemedelsfördelning mellan röda blodkroppar och plasma, proteinbindning av levermikrosomer för att förbättra korrelationen mellan in vitro och in vivo inneboende clearance, läkemedelsmetabolism och farmakokinetik (DMPK) analyser, och konkurrens mellan vävnadsproteinbindning mot plasmaproteiner.
RED-produktens insatser, 8K MWCO
Pierce RED-produktens insatser är designade för användning med en erforderlig basplatta för experiment med ekvilibriumdialys. Varje engångsinlägg för engångsbruk består av kammare, sida vid sida, åtskilda av en O-ringförseglad vertikal cylinder av dialysmembran (8K MWCO), validerad för minimal ospecifik bindning. De finns i förpackningar om 50 eller 250 st och är användbara för att testa ett varierande antal prover per körning.
RED-produktens basplattor
Pierce RED-produktens insatser används med antingen RED-produktens återanvändbara basplatta av högkvalitativ PTFE (teflon)™ ) eller RED-produktens basplatta för engångsbruk av högdensitetspolypropen. Basplattan för engångsbruk ska kasseras och väger inte så mycket, vilket möjliggör rutinmässig automatisering. Varje basplatta rymmer upp till 48 RED-produktinsatser och har ett standard 96-brunnars plattavtryck med 9 x 9 mm brunnsavstånd för kompatibilitet med flerkanalspipetter och automatiserade vätskehanteringssystem.
RED-produktens engångsplatta med insatser, 8K eller 12K MWCO
RED-produktens engångsplatta med insatser är sammansatt av engångspolypropen med hög densitet och levereras förladdad med 48 membraninsatser för ekvilibriumdialys. Varje insats innehåller två kammare, sida vid sida, åtskilda av en O-ringförseglad vertikal cylinder av dialysmembran (8K eller 12K MWCO). Produkten är automationsvänlig och har ett standard 96-brunnars plattavtryck med 9 x 9 mm brunnsavstånd. Engångsplattan är lätt att kassera för att undvika kontaminering och rengöring, vilket gör den användbar när du utför PPB-analyser med radioaktiva eller farliga material.
Konkurrerande RED-produktinsatser och basplatta, 12K MWCO
Pierce konkurrerande RED-produkt underlättar analysen av samtidiga läkemedelsinteraktioner och uppdelning mellan flera vävnader för att noggrant modellera läkemedelsinteraktioner in vivo. Systemet består av engångsinsatser för dialysrör (12K MWCO) och en återanvändbar basplatta gjord av kemiskt inert högkvalitativ PTFE, vilket eliminerar ospecifik bindning och risk för kontaminering. Basplattan är uppdelad i kammare i olika storlekar för placering av 2–8 RED-produktinsatser per brunn, vilket möjliggör konkurrerade dialysexperiment med 2–15 separata vävnads- eller proteinvätskeprover. Varje konkurrerande RED-insats innehåller antingen en eller två separata dialyskammare (varje förpackning innehåller båda typerna).
Användningsområden för konkurrerande RED-produkter inkluderar:
  • ADME-Tox-studier: in vitro-screening av läkemedelsfördelning mellan plasma och flera vävnader före in vivo-studier med djurmodeller
  • Bestämma utformning av läkemedelsdosering för in vivo-studier
  • Läkemedels-läkemedelsinteraktionsstudier
  • Konkurrerande bindning och dissociation för små molekyler kontra flera mål
RED-produktens insatsborttagningsverktyg
Detta verktyg möjliggör snabb borttagning av 8 insatser samtidigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara insatser i rumstemperatur
Reningsmål Bindningsjämvikt, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
MWCO 12 kDa
Kvantitet 1 tallrik set
För användning med (applikation) Jämviktsdialys
Produkttyp RÖD Engångsplatta för enhet med insatser
Produktlinje Pierce
Patentsökt.