Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Samtidigt detekterar intracellulär Renilla- och röd eldflugaluciferasaktivitet i däggdjurens helcellslysater.
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit tillhandahåller de nödvändiga reagenserna för att samtidigt detektera intracellulär Renilla och Red Firefly luciferasaktivitet i helcelllysat från däggdjur.
Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit är ett mycket känsligt test som möjliggör samtidig upptäckt av luciferasaktivitet från Green Renilla och Red Firefly. Grön renillaluciferas fungerar som en experimentell reporter med konstitutivt aktiv röd eldfluga som normaliseringskontroll. Denna kombination av reporter och kontroll möjliggör samtidig övervakning av experimentella rapporterar- och kontrollaktiviteter med luciferase i en enda läsning utan behov av tvåstegstillsättning av substratreagenser eller släckning.
Analysarbetslösningen innehåller substrat för båda luciferaserna, och reaktionerna sker samtidigt med flash-kinetik. De resulterande luminescerande signalerna är spektralt upplösbara med hjälp av filter. I ett enda prov kan forskare analysera transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element, signaltransduktionsvägar och effekter av aktivatorer eller inhibitorer.
Höjdpunkter
- Samtidig—samtidig, filterbaserad, våglängdsseparerad detektion av två luciferasaktiviteter
- Känsliga—mått Grön Renilla och röd eldfluga luciferasaktiviteten i samma prov
- Snabb, —inget släckningssteg krävs, till skillnad från traditionella sekventiella dubbelanalyser
- Multiplex—som kan kvantifiera två cellulära aktiviteter i samma prov eller samma prov
Kräver
Gröna Renilla och Röd Eldfluga luciferase-reportrar; filter ställt på 525 nm ±20 nm för Green Renilla Luc och 615 till 675 nm för Red Firefly Luc; luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare; injektor för att bedöma mer än 24 brunnar samtidigt
Rekommenderade tillämpningar
Studera två regulatoriska element samtidigt; övervaka två signalvägar samtidigt; Möjliggöra att studera mer än ett mål per skärm (t.ex. effekter utanför målet)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Firefly Luciferas, Green Renilla Luciferase |
| Tillräckligt för | 100 dubbla luciferasanalyser |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 100 dubbla luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar • Renilla-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (förvaras vid °4 C) • 100X Coelenterazine, 50μ L (förvaras vid -°80 C) • D-Luciferin, 3 mg (förvaras °vid 4 C) • Luciferascelllysbuffert (2X), 6 mL (förvaras i rumstemperatur) Vid mottagande, förvara kit vid -°80 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol