Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysregulatorisk elementets transkriptionsaktivitet i helcellslysater med detta mycket känsliga flashbaserade Renilla-luciferaskit.
Thermo Scientific Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit ger forskare en mycket känslig intracellulär analys för transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element i hela celllysatet hos däggdjur.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Renilla luciferase i däggdjurscelllysater. När den används med Thermo Scientific Green Renilla Luc-plasmider ger kitet ett extremt känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för intracellulär detektion av promotor- eller signalvägsaktivitet. Signalen som produceras av Green Renilla Luc är avsevärt större än signalen från antingen inhemska eldflugor eller Renilla-luciferaser som analyseras under liknande förhållanden. Ljusutgång som fångas med en luminometer kan korreleras med mängden Renilla-luciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver Renilla-uttrycket.
Höjdpunkter
- Känslig—högre känslighet möjliggör användning av mindre antal celler
- Kostnadseffektiva—tester med högsta känslighet resulterar i minskad reagensförbrukning
- Tidsbesparande—analyser kräver minimal provhantering
- Automationsvänlig—och anpassningsbar för höggenomströmningsskärmar
- Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad flashassay-reagens
- Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Renilla-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, grön renilla luciferas |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | •Renilla Flash Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C •Coelenterazine (100X), 50μ • L, lagra vid -°80 C 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Formatera | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Visa mer |