Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Produktkod. p-4532168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12162240
Brand: Thermo Scientific™ 16164
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera transkriptionsaktivitet för regulatoriska element i helcellslysat med detta mycket känsliga flash-baserade Renilla luciferas-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit ger forskare en mycket känslig intracellulär analys för transkriptionell aktivitet av regulatoriska element i helcelllysat från däggdjur.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Renilla luciferas i däggdjurscellysat. När den används med Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmids, kitet tillhandahåller ett extremt känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för intracellulär detektering av promotor- eller pathway-aktivitet. Signalen som produceras av Green Renilla Luc är avsevärt större än signalen från antingen infödd eldfluga eller Renilla luciferaser analyserade under liknande förhållanden. Ljuseffekt som fångas med en luminometer kan korreleras med mängden Renilla luciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver Renillas uttryck.
Höjdpunkter:
  • Känslig– större känslighet tillåter användning av mindre antal celler
  • Kostnadseffektivt– högsta känslighetsanalyser resulterar i minskad reagensförbrukning
  • Tidsbesparande– analyser kräver minimal provhantering
  • Automationsvänlig– mottaglig för skärmar med hög genomströmning
  • Bekväm– innehåller en universell cellysbuffert och optimerat flashanalysreagens
  • Säker– tillåter en att utföra icke-radioaktiva analyser
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Renilla luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, grön renilla luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring •Renilla Flash Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C
•Coelenterazine (100X), 50μ
• L, lagra vid -°80 C 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Formatera 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Coelenterazin