Description
Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid ca 3 timmar), speciellt i närvaro av Green Renilla luciferase reporter.
Detta Pierce Luciferase Glow Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Renilla luciferase i celllysater. I närvaro av luciferas ger glödreagenset stabil bioluminescerande signal och är mycket lämpad för luminometrar utan injektorer eller för batchbearbetning av prover. Ljuset som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot promotoraktiviteten som driver luciferasuttrycket. Glödprovsreagenserna optimerades för bästa resultat med Thermo Scientific gröna Renilla Luc-plasmider; dock kan detta glödkit användas för att upptäcka aktiviteten hos andra Renilla-luciferasderivat som använder coelenterazin som substrat.
Höjdpunkter
- Känslig—och mycket känslig detektion av Green Renilla-luciferasaktivitet
- Stabil—ökad signalstabilitet jämfört med flashanalyser
- Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
- Kompatibla—assayreagenser kompatibla med andra Renilla-luciferaser
- Automationsvänliga—och lämpade för höggenomströmningsanalyser
- Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
- Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Renilla-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
Specifications
Specifications
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, grön renilla luciferas |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara kit vid -°80 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. •Renilla Glow Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C •Coelenterazine (100X), 50μ • L, förvara vid -°80 C 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol