Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Erhåll ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid cirka 3 timmar) i närvaro av Renilla-luciferasreporter.
Thermo Scientific Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljusstark och stabil bioluminescenssignal (halveringstid cirka 3 timmar), särskilt i närvaro av Green Renilla luciferase-reporter.
Detta Pierce Luciferase Glow Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Renilla luciferase i celllysater. I närvaro av luciferas ger glödreagenset stabil bioluminescerande signal och är mycket lämpad för luminometrar utan injektorer eller för batchbearbetning av prover. Ljuset som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot promotoraktiviteten som driver luciferasuttrycket. Glödprovsreagenserna optimerades för bästa resultat med Thermo Scientific gröna Renilla Luc-plasmider; dock kan detta glödkit användas för att upptäcka aktiviteten hos andra Renilla-luciferasderivat som använder coelenterazin som substrat.
Höjdpunkter
- Känslig—och mycket känslig detektion av Green Renilla-luciferasaktivitet
- Stabil—ökad signalstabilitet jämfört med flashanalyser
- Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
- Kompatibla—assayreagenser kompatibla med andra Renilla-luciferaser
- Automationsvänliga—och lämpade för höggenomströmningsanalyser
- Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
- Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Renilla-luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, grön renilla luciferas |
| Kvantitet | 1000 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara kit vid -°80 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. •Renilla Glow Assay Buffer, 50 mL, förvara vid °4 C •Coelenterazine (100X), 0,5 mL, förvara vid -°80 C •2X Cell Lysis Buffer, 60 mL, förvara i rumstemperatur |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer |
| Formatera | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etiketttyp | Enzymmärkt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Renilla Luciferase Glow Assay Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol