Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Produktkod. p-4532169 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12172240
Brand: Thermo Scientific™ 16166
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erhåll ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid ca 3 timmar) i närvaro av Renilla luciferasreporter.
Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljus och stabil bioluminescenssignal (halveringstid ca 3 timmar), speciellt i närvaro av Green Renilla luciferase reporter.
Detta Pierce Luciferase Glow Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Renilla luciferas i cellysat. I närvaro av luciferas ger glödreagenset en stabil bioluminiscerande signal och är mycket lämpad för luminometrar utan injektorer eller för batchbearbetning av prover. Ljuseffekten som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden producerat luciferasprotein som i sin tur är proportionell mot promotoraktiviteten som driver luciferasuttrycket. Glödanalysreagensen optimerades för bästa resultat med Thermo Scientific Gröna Renilla Luc Plasmids; dock kan detta glödkit användas för att detektera aktiviteten hos andra Renilla luciferasderivat som använder coelenterazin som substrat.
Höjdpunkter:
  • Känslig– mycket känslig detektering av Green Renilla luciferasaktivitet
  • Stabil– ökad signalstabilitet jämfört med flash-analyser
  • Enkel– kräver ingen luminometer med injektorer
  • Kompatibel– analysreagenser som är kompatibla med andra Renilla luciferaser
  • Automationsvänlig– mottaglig för analyser med hög genomströmning
  • Bekväm– innehåller en universell cellysbuffert och optimerat glödanalysreagens
  • Säker– tillåter en att utföra icke-radioaktiva analyser
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Renilla luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex Thermo Scientific Luminoskan™ Uppstigning och Varioskan™ Flash mikroplattläsare
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, grön renilla luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara kit vid -°80 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
•Renilla Glow Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C
•Coelenterazine (100X), 50μ
• L, förvara vid -°80 C 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Formatera 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Coelenterazin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol