Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Reserpine Standard för LC-MS är en exakt lösning av reserpin speciellt designad för prestandautvärdering av masspektrometrar, inklusive Thermo Scientific jonfälla och TSQ serie instrument.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce Reserpine Standard för LC-MS är en förutspädd flytande formulering idealisk för att snabbt utföra installationsspecifikationer av Thermo Scientific (och andra) masspektrometrar. Standarden tillhandahålls i en koncentration av 100pg/μ L i 50 % isopropylalkohol och kräver minimala ytterligare utspädningar. Produkten tillhandahålls i en förpackning med 5 x 1 ml bärnstensfärgade glasflaskor med PTFE-fodrade skruvlock. Pierce Reserpine Standard för LC-MS tillverkas på en ISO 9001 anläggning och varje parti är kvalitetskontrollerad med strikta specifikationer.
Höjdpunkter:
Bekväm– tillhandahålls förutspädd och kräver minimala ytterligare utspädningar för att nå målkoncentrationen för injektion
Säker hantering– Till skillnad från glasampuller kan locket enkelt tas bort och sättas tillbaka när lösningen dras upp
Hög renhet– reagens av masspektrometrikvalitet i icke urlakningsbara flaskor med skruvlock
Stabil– lagras vid 4 °C i upp till ett år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Reserpin Standard |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus. |
| Utgångsmaterial | Peptider, Små molekyler |
| Slutlig produkttyp | Peptider, små molekyler |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Arbetsflödessteg | Kalibrering |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Pierce Reserpine Standard for LC-MS
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol