Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversibel proteinfärgningskit för PVDF-membran
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Reversibla proteinfärgningssatser för membraner är snabba och känsliga alternativ till Ponceau S-färgning för reversibel detektering av proteinband på nitrocellulosamembran eller PVDF-membran efter överföring från polyakrylamidgeler.
Höjdpunkter:
Bättre än Ponceau S– känsligare, lättare att dokumentera, permanent tills det vänds (bleknar inte)
Känslig– hög-aviditet, totalproteinfärgning; nedre detektionsgränsen är lika med 25 till 50ng per band
Specifik– upptäcker endast protein; binder eller interagerar inte med andra elektrofores- eller provkomponenter
Snabb– färgning på mindre än 5 minuter (nitrocellulosasats) eller 30 minuter (PVDF-kit); radera helt och vända färgningen på mindre än 15 minuter
Stabil– komponenterna är stabila vid rumstemperatur, vilket sparar utrymme i kylskåpet och eliminerar jämviktssteg
Innehåller:
Reversibla proteinfärgnings-, avfärgnings- och suddgummilösningar; PVDF-kit innehåller också en sensibilisatorlösning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 10 PVDF-membran (8 cm x 8 cm) från minigeler (SDS-PAGE) • Sensibilisator, 250 ml • Vändbar fläck, 250 ml • Destain, 1 L • Stain Eraser, 250 mL Förvaras i rumstemperatur. |
| Beskrivning | Pierce Reversible Protein Stain Kit för PVDF-membran |
| Detekteringsplats | In-Blot Detektion |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Etikett eller färgämne | Proprietär mix |
| Kvantitet | 1,75 l |
| Målmolekyl | Protein |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Reversibelt proteinfärgningskit |