Läs mer
Thermo Scientific™ RIPA lys- och extraktionsbuffert
Produktkod. 10017003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10017003 100 mL 100ml
10230544 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10017003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89900
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lysera odlade däggdjursceller med denna högkvalitativa, färdiga att använda och fullständigt avslöjade formulering av ett populärt cellysreagens.
Thermo Scientific RIPA Lysis and Extraction Buffer är en högkvalitativ, färdig och fullt tillgänglig formulering av en populär celllysreagens för odlade däggdjursceller.
Funktioner i RIPA Buffer:
  • Bekväm—färdig lösning; ingen anledning att montera och förbereda komponenter själv
  • Flexibel—kompatibel med många tillämpningar, inklusive reporteranalyser, proteinanalyser, immunoanalyser och proteinrening
  • Mångsidig—möjliggör extraktion av cytoplasmatiska, membran- och kärnproteiner
  • Den uppgivna formuleringen—innehåller inga proprietära komponenter, vilket ger användarna full kontroll och kunskap om möjliga kompatibilitetsproblem
Denna RIPA-buffert lyserar effektivt och extraherar protein från odlade däggdjursceller, inklusive plåtade celler och pelleterade suspensionsceller. Det populära reagenset möjliggör extraktion av membran-, nukleära och cytoplasmatiska proteiner och är kompatibelt med många tillämpningar, inklusive reporteranalyser, proteinanalys Thermo Scientific BCA (Kat. Nr. 23225), immunoassays och proteinrening. Hämmare som Thermo Scientific Stop Protease Inhibitor Cocktail (katt. Nr. 78420) och Stop Phosphatase-hämmarcocktail (Cat. Nr. 78420) är också kompatibla med denna RIPA-buffertformulering och kan tillsättas före användning för att förhindra proteolys och bibehålla proteinfosforylering.
RIPA-bufferten har fått sitt namn från den ursprungliga tillämpningen den utvecklades för: radioimmunutfällningsanalysen. Även om denna isotopanalysmetod sällan utförs i laboratorier idag, har akronymen för denna lysbuffertformulering bevarats i vanlig användning. RIPA:s celllysreagens är mycket effektivt för proteinextraktion från olika celltyper eftersom det innehåller tre icke-joniska och joniska detergenter. En nackdel med denna detergentformulering är dess relativa inkompatibilitet med vissa nedströmsapplikationer jämfört med andra lysreagenser.
Relaterade produkter
  • Pierce™ IP Lysisbuffer (Cat. Nr. 87787)
  • M-PER™ Reagens för extraktion av däggdjursprotein (katt. Nr. 78501)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Formatera Vätska
Produkttyp Extraction Buffer
Volym (metrisk) 100 mL
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.