Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylation Kit
Produktkod. 11814564 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11814564 20 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11814564 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20160
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylat 3-prime terminala ändar av RNA-sonder för icke-radioaktivt EMSA och andra nukleinsyradetekteringsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Biotinylation Kit är optimerat för att märka den 3-primära terminala änden av RNA-sonder för att underlätta deras användning som prober eller mål i EMSA och andra metoder för att studera protein-RNA-interaktioner.
Det kompletta kitet innehåller en omärkt RNA-sträng att använda som en positiv kontroll, en biotinylerad RNA-probstandard, RNas-hämmare, glykogen och ligationsförbättrande reagens. RNA 3' End Biotinylation Kit använder T4 RNA-ligas för att konjugera en enkel nukleotidanalog till 3'-änden av en RNA-sträng. Det unika biotinylerade cytidin (bis)fosfatet som används i detta kit möjliggör T4 RNA-ligas för att fästa en enda biotintagg på RNA-sonder med olika sekundär struktur och längder med mer än 70 % effektivitet.
Höjdpunkter:
  • Icke-radioaktiv– innehåller en biotinmärkning som tillåter detektionskänslighet som liknar radioaktivitet när den används med kemiluminiscerande detektionssystem
  • Snabb– RNA kan märkas på 0,5-2 timmar med minimal nedströms bearbetning
  • Lätt att använda– RNA-ligas och optimerad reaktionsbuffert ingår
  • Ekonomisk– endast en bråkdel av kostnaden för att köpa syntetiska biotinylerade RNA-sonder
  • Ändmärkt– resulterar i minimal störning av RNAs sekundära struktur
  • Flexibel– märk syntetiska eller in vitro transkriberade RNA-sonder från 22 till 450 nukleotider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 märkningsreaktioner (var och en med 50 pmol RNA)
• T4 RNA-ligasreaktionsbuffert (10X), 100μ L
• T4 RNA-ligas (20 000 U/ml), 40μ L
• Icke-märkt RNA-kontroll (10μ M), 100μ L
• Biotinylerad IRE RNA-kontroll (125 nM), 35μ L
• RNas-hämmare (40 U/μ L), 2x 10μ L
• Nukleasfritt vatten, 1,5 ml
• DMSO, 200μ L
• 30 % PEG, 300μ L
• Biotinylerat cytidin (bis)fosfat (1 mM), 40μ L
• Glykogen (20 mg/ml), 20μ L
Förvara alla komponenter vid -20 °C
Formatera Kit
Produktlinje Pierce
Produkttyp RNA-märkningssats
Kvantitet 20 reaktioner