Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför enkel och effektiv destiobiotinmärkning av RNA för användning som prober eller som antikroppsalternativ för anrikning av RNA-bindande proteiner med Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Icke-radioaktiv
–en enda biotinmärkning har liknande detektionskänslighet som radioaktivitet
Lätt att använda– RNA-ligas och optimerad reaktionsbuffert ingår
Ekonomisk– endast en bråkdel av kostnaden för att köpa syntetiska biotinylerade RNA-sonder
Ändmärkt– resulterar i minimal störning av RNAs sekundära struktur
Flexibel
–destiobiotinmärkning kan användas för detektion eller som affinitetshandtag för streptavidinharts
Innehåller:
- Destiobiotinylerat cytidinbisfosfat, T4 RNA-ligas och buffert, omärkt RNA-oligonukleotid för användning som en positiv kontroll, en biotinylerad RNA-sondstandard, RNas-hämmare, glykogen och ligeringsförbättrande reagens
Rekommenderas för:
- Northern blotting
- EMSA
- Anrikning av RNA-bindande proteiner (RBP)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 20 destiobiotinyleringsreaktioner med vardera 50 pmol RNA • Destiobiotinylerat cytidinbisfosfat, 40μ L • T4 RNA-ligas, 40μ L • T4 RNA-ligasreaktionsbuffert (10X), 100μ L • Icke-märkt RNA-kontroll, 100μ L • Biotinylerad IRE RNA-kontroll, 35μ L • RNas-hämmare, 2 x 10μ L • DMSO, 200μ L • PEG (30%), 300μ L • Glykogen, 20μ L • Nukleasfritt vatten, 1,5 mL Vid mottagande, förvara vid -20 °C. |
| Formatera | Kit |
| Isoleringsteknik | Magnetisk pärla |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | RNA-märkningssats |
| Kvantitet | 20 reaktioner |