Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit och HENS Buffer
Produktkod. 13464199 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
40 reaktioner
Produkttyp:
HENS-bufferten
Western Blot-kit
Förpackningsstorlek:
0.2ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
13464199 40 reaktioner Western Blot-kit 0.2ml
13474199 100 ml HENS-bufferten 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13464199 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Thermo Scientific Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit möjliggör känslig detektering av protein S-nitrosocystein post-translationella modifieringar i ett komplett, lättanvänt kit eller fristående HENS-buffert för S-Nitrosylation Western Blot Kit.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit tillhandahåller celllys/reaktionsbuffert, sulfhydrylreaktivt blockeringsmedel, reduktionsmedel, märkningsmedel och anti-TMT-antikropp för att märka 40 prover (100μ g vardera). Som med traditionella S-nitrosyleringsväxlingsanalyser, blockeras omodifierade cysteiner av en sulfhydrylreaktiv förening. S-nitrosylerade cysteiner reduceras selektivt med askorbat i HENS-buffert för märkning med iodoTMTzero reagenser, som irreversibelt binder till cysteintiolen som var S-nitrosylerad. Detektering av TMT reagensmodifierade proteiner underlättas genom att använda en anti-TMT-antikropp.
S-nitrosylering är en posttranslationell modifiering som reglerar många processer, inklusive cellproliferation, apoptos, lättmuskulaturslappning, frisättning av signalsubstanser och differentiering. Under S-nitrosylering reagerar kväveoxidradikaler med cysteintioler och bildar en S-NO-addukt som förändrar proteinaktiviteten.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot-kit
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit tillhandahåller nödvändiga reagenser för att utföra en modifierad version av den traditionella S-nitrosyleringsswitchanalysen, inklusive ett cysteinblockerande reagens, reduktionsmedel, reaktionsbuffert, iodoTMT märkningsreagens och anti-TMT-antikroppar. Märkning görs med hjälp av det icke-biologiska iodoTMT reagenset istället för HPDP-biotin, vilket minskar bakgrundssignalen vid western blot-detektion. Utöver detektion av S-nitrosylerade proteiner med western blot kan ett immobiliserat anti-TMT-harts användas för att selektivt berika S-nitrosylerade proteiner/peptider märkta med iodoTMT reagenser. Detta arbetsflöde möjliggör S-nitrosyleringskartläggning av platser och multiplexerad kvantifiering med hjälp av masspektrometri.
Funktioner i Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit inkluderar:
  • Specifika—optimerade märkningsreaktioner S-nitrosocystein efter translationella modifieringar med iodoTMT reagens för enkel upptäckt av western blot med anti-TMT-antikroppar
  • Bättre signal-brus-effekt—använder en icke-biologisk iodoTMT reagens för märkning istället för HPDP-biotin, vilket resulterar i mindre bakgrund vid western blot-detektion
  • Arbetsflödeskompatibel—märkningsmetod är kompatibel med alternativa analysmetoder, inklusive anrikning via anti-TMT-harts och multiplexkvantifiering med masspektrometri
  • Praktiskt inkluderade—alla nödvändiga reagenser ett kit
HENS-bufferten
HENS-bufferten består av 100 mM HEPES (pH 7,8), 1 mM EDTA, 0,1 mM Neocuproin och 1 % SDS. Det är en celllysbuffert avsedd för användning med Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit, som möjliggör känslig detektion av proteinet S-nitrosocystein posttranslationella modifieringar i ett komplett, lättanvänt kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot-kit
Detektionsmetod S-nitrosylering
Produktlinje Pierce
Kvantitet 40 reaktioner
Reaktivitet Alla arter
Innehåll och lagring Vid mottagande butikssats kl– 20 °C, eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. Satsen levereras med ett ispaket.