Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit och HENS Buffer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit tillhandahåller celllys/reaktionsbuffert, sulfhydrylreaktivt blockeringsmedel, reduktionsmedel, märkningsmedel och anti-TMT-antikropp för att märka 40 prover (100μ g vardera). Som med traditionella S-nitrosyleringsväxlingsanalyser, blockeras omodifierade cysteiner av en sulfhydrylreaktiv förening. S-nitrosylerade cysteiner reduceras selektivt med askorbat i HENS-buffert för märkning med iodoTMTzero reagenser, som irreversibelt binder till cysteintiolen som var S-nitrosylerad. Detektering av TMT reagensmodifierade proteiner underlättas genom att använda en anti-TMT-antikropp.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit tillhandahåller de nödvändiga reagensen för att utföra en modifierad version av den traditionella S-nitrosyleringsväxlingsanalysen, inklusive ett cysteinblockerande reagens, reduktionsmedel, reaktionsbuffert, iodoTMT märkningsreagens och anti-TMT-antikropp. Märkning åstadkoms med hjälp av icke-biologiska iodoTMT reagens istället för HPDP-biotin, vilket minskar bakgrundssignalen under western blot-detektion. Förutom detektion av S-nitrosylerade proteiner genom western blöt, kan ett immobiliserat anti-TMT-harts användas för att selektivt berika S-nitrosylerade proteiner/peptider märkta med iodoTMT reagenser. Detta arbetsflöde möjliggör kartläggning av S-nitrosyleringsställen och multiplexerad kvantifiering med hjälp av masspektrometri.
Funktioner hos Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit inkluderar:
•Specifika —optimerade märkningsreaktioner byter S-nitrosocystein efter translationella modifieringar med iodoTMT reagens för enkel detektering med western blot med anti-TMT-antikropp
•Bättre signal-till-brus —använder en icke-biologisk iodoTMT reagens för märkning istället för HPDP-biotin, vilket resulterar i mindre bakgrund under western blot-detektion
•Arbetsflödeskompatibel —märkningsmetod är kompatibel med alternativa analysmetoder, inklusive anrikning via anti-TMT-harts och multiplexkvantifiering med masspektrometri
•Bekväm alla nödvändiga —reagenser inkluderade ett kit
HENS Buffert
HENS Buffer består av 100 mM HEPES (pH 7,8), 1 mM EDTA, 0,1 mM Neocuproine och 1 % SDS. Det är en cellysbuffert avsedd för användning med Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit, som möjliggör känslig detektering av protein S-nitrosocystein post-translationella modifieringar i ett komplett, lättanvänt kit.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Western Blot-kit |
| Detektionsmetod | S-nitrosylering |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Reaktivitet | Alla arter |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande butikssats kl– 20 °C, eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. Satsen levereras med ett ispaket. |