Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetyltioacetat)
Produktkod. 10750805 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
10750805 50 mg
1 options
Produktkod. 10750805 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26102
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kort (2,8A), aminreaktivt (NHS-ester) sulfhydryl-additionsreagens; skapar stabil (skyddad men exponerad) -SH-grupp för proteintvärbindningsstrategier.
Thermo Scientific™ Pierce SATA är en kortkedja (2.8Å spacer arm) reagens för kovalent modifiering av primära aminer och tillägg av en stabil men exponerbar sulfhydrylgrupp för att underlätta heterobifunktionella tvärbindningsstrategier.
Höjdpunkter:
  • Reagerar med primära aminer för att tillföra skyddade sulfhydryler
  • Ett enkelt avskyddningssteg genererar en fri sulfhydrylgrupp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Sulfhydrylgrupp
Etiketttyp Konjugerande grupper
Produktlinje Pierce
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Reagenstyp SATA
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Produkttyp Tvärbindare