Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ SATP (N-succinimidyl-S-acetylthiopropionate)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce SATP is a variant (4.1 Å spacer arm) of SATA, a sulfhydryl-addition reagent for covalent modification of primary amines to facilitate controlled, heterobifunctional crosslinking.
Höjdpunkter:
- Reagerar med primära aminer för att tillföra skyddade sulfhydryler
- Ett enkelt avskyddningssteg genererar en fri sulfhydrylgrupp
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Etikett eller färgämne | Sulfhydrylgrupp |
| Etiketttyp | Konjugerande grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Tvärbindare typ | Heterobifunktionell |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Spacer | Medium (10 till 30 Å) |
| Form | Puder |
| Reagenstyp | SATP |
| Visa mer |