Läs mer
Thermo Scientific™ SDS-Out™ SDS nederbördskit
Produktkod. 10341554 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10341554 10 mL kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10341554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta snabbt bort SDS från små volymer (0,1 till 10 ml) proteinprover med detta SDS-utfällningskit.
Utför bekvämt avlägsnande av SDS från små volymer (0,1 till 10 ml) proteinprover med Thermo Scientific™ SDS-Out SDS utfällningsreagens.
Det enkla reagenset och kitet tar effektivt bort överskott av SDS från små proteinprover. Natriumdodecylsulfat (SDS) är ett rengöringsmedel som vanligtvis används i cellysreagens och andra proteinsolubiliseringsbuffertar. Traditionella metoder för SDS-borttagning inkluderar förlängd dialys, anjonbyteskromatografi, affinitetskolonner eller acetonfällning. Som jämförelse SDS-Out Precipitation Reagent är relativt lätt att använda och ger utmärkt proteinåtervinning.
Höjdpunkter:
  • Bekvämt avlägsnande av SDS från mikrolitervolymprover
  • Använd för prover som innehåller 0,1 till 1 % SDS
  • Minimal utspädning av prover med liten volym
  • Proteinåtervinningen är 90 till 100 % (baserat på tester med BSA, cytokrom C, sojaböntrypsinhämmare, ovalbumin, ribonukleas A, myoglobin och humant IgG)
Innehåller:
Spinnkopp och tillbehör för uppsamlingsrör för användning med SDS-Out Reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp SDS Precipitation Kit
Innehåll och lagring Sufficient For: Precipitation of SDS from 200 mL of protein solution
• SDS Precipitation Reagent, 10 mL
• Spin Cup Columns, 12 columns
• Collection Tubes, 12 tubes
Upon receipt, store components at 4°C.
Kolumntyp Precipitation, Filtration, n/a
Produktlinje SDS-Out
Reningsmål Detergent Removal
Tillräckligt för 200 mL Protein Solution
Kvantitet 10 mL kit
Formatera Kit, Microcentrifuge, Spin Column