Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-PAGE Provförberedande kit
Produktkod. 10617514 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10617514 50 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10617514 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89888
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta snabbt och enkelt bort höga halter av salter, denatureringsmedel, rengöringsmedel och andra buffertkomponenter som stör polyakrylamidgelelektrofores.
Thermo Scientific™ Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit tar snabbt och enkelt bort höga nivåer av salter, denatureringsmedel, rengöringsmedel och andra buffertkomponenter som stör polyakrylamidgelelektrofores av proteiner.
SDS-PAGE Sample Prep Kit tillhandahåller en enkel och effektiv metod för att koncentrera prover samtidigt som man tar bort kemikalier som stör SDS-PAGE-analys, såsom syror och baser, tvättmedel, guanidin och ammoniumsulfat. Den patenterade PAGE-prep Resin binder protein i närvaro av dimetylsulfoxid (DMSO). Störande föroreningar avlägsnas sedan genom att tvätta det proteinbundna hartset i ett lättanvänt spinnkoppformat. Proteiner elueras i en buffert som är kompatibel med Pierce BCA Proteinanalys, som tillåter kvantifiering av en del av det bearbetade provet. De eluerade proteinerna kan sedan kombineras med provbuffert och analyseras på det valda SDS-PAGE-systemet.
Höjdpunkter:
  • Eliminerar gelartefakter orsakade av inkompatibla föroreningar– tar bort färgämnen, reduktionsmedel, tvättmedel, sockerarter, glycerol, guanidin, urea och ammoniumsulfat för att ge reproducerbara resultat genom SDS-PAGE-analys
  • Kompatibel med BCA proteinanalys– tillåter proteinkvantifiering av det bearbetade provet före gelladdning
  • Berikar utspädda proteinlösningar– koncentrerar proteinprover för SDS-PAGE-analys sexfaldigt på mindre än 20 minuter
  • Kraftfull och flexibel– bearbeta 2 till μ350 L prov innehållande upp till μ70 g protein; återvinna 75 till 85 % av det totala proteinet i μ50 L elueringsbuffert
  • Bekvämt komplett kit– inkluderar PAGEprep Resin, DMSO, spinnkoppar och provladdningsbuffert
    • Innehåller:
      PAGEprep hartsslurry, DMSO-lösning, elueringsbuffert, provbuffert, spinnkoppar och uppsamlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara satsen i rumstemperatur efter mottagandet.
Buffert Provladdningsbuffertar
Gel typ SDS-SIDA
Gelkompatibilitet SDS-PAGE Geler
Kvantitet 50 reaktioner
Produktlinje Pierce
Produkttyp SDS-PAGE Provförberedande kit
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Kieselguhr, calcined