Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimetylformamid (DMF), sekvenseringsgrad
Produktkod. 11846794 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11846794 50 ml 50ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11846794 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20673
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Utför applikationer med vätskekromatografi (HPLC) och masspektrometri (LC-MS) med detta 99,5 %-rena DMF-lösningsmedel (MW 73.09, CAS 68-12-2) med låg UV-absorptionsförmåga.
Thermo Scientific Pierce Dimetylformamid (DMF) är ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet och konsekventa absorptionsegenskaper för användning i HPLC och masspektrometrimetoder.
Denna sekvenseringsgradiga dimetylformamid är speciellt renad med en patentskyddad metod och testad för att säkerställa lot-to-lot-konsistens med låg UV-absorbans för att ge dig den mest känsliga detekteringen över alla våglängder. DMF är förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglade med PTFE-fodrade fluorkarbonlock för ultimat skydd.
Höjdpunkter:
  • Mycket renad och testad för att säkerställa tillförlitlig prestanda i HPLC, masspektrometri och sekvenseringstillämpningar
  • Förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglade med PTFE-fodrade fluorkarbonlock
Produktinformation:
  • Allmänna egenskaper hos DMF
  • Alternativa namn: n,n-dimetylformamid, n-formyldimetylamin
  • Molekylformel: C 3 H 7 ON
  • Molekylvikt: 73,09
  • Densitet: 0,945 g/ml
  • CAS-nummer: 68-12-2
Pierce sekvenseringsgrad DMF är speciellt renad och testad enligt de högsta specifikationerna för att säkerställa integriteten hos dina data, maximera känsligheten i din analys och förlänga livslängden på din utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Dimetylformamid (DMF)
Kvantitet 50 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedel (rent)
Produktlinje Pierce
För användning med HPLC, masspektrometri
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylformamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide