Description
Dessa Thermo Scientific Pierce cellodlingsmedia och serumkomponenter är optimerade för användning med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) för att analysera proteinuttryck med masspektrometri (MS).
Höjdpunkter:
Flexibelt –flytande medium som saknar både L-lysin och L-arginin och pulveriserat medium som saknar L-leucin, L-lysin och L-arginin, vilket möjliggör mer fullständig proteomtäckning genom märkning av flera isotopiska aminosyror
Kompatibla –DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham's F12 och McCoy's 5A media och dialyserad FBS används för att odla en mängd olika cellinjer, inklusive HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 62T3 och Jurkat.
Optimerade, specialiserade medier, –Expansion DMEM och Low-Osmolarity DMEM är speciellt designade och kvalificerade för förökning av embryonala stamceller från mus och SILAC proteinuttrycksprofilering med masspektrometri
Högkvalitativ –stamcellsscreenad dialyserad FBS är testad för att säkerställa att den inte främjar stamcellsdifferentiering
Specifications
Specifications
| Formulering | RPMI media minus L-Leucin, L-Lysine och L-Arginine |
| För användning med (utrustning) | Masspektrometer |
| Produkttyp | Media |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2 till 8 °C). |
| Frakt skick | Våt is |
| Utgångsmaterial | Celler |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Arbetsflödessteg | Proteinmärkning |
| Kvantitet | 104 g |
| Form | Pulver |