Läs mer
Thermo Scientific™ McCoys 5A Media för SILAC
Produktkod. 12126490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12126490 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12126490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00 SEK
    708.18 SEK / 500ml
    Save 105.82 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Analysera proteinuttryck med masspektrometri med dessa medier eller tillsatser för stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ).
Dessa Thermo Scientific Pierce cellodlingsmedia och serumkomponenter är optimerade för användning med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur (SILAC ) för att analysera proteinuttryck med masspektrometri (MS).
SILAC är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentiella förändringar i komplexa proteinprover. Detta tillvägagångssätt innebär in vivo metabolisk inkorporering av tunga 13 C- eller 15 N-märkta aminosyror i proteiner följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karakterisering och kvantifiering av proteiner.
Höjdpunkter:
  • Flexibelt –flytande medium som saknar både L-lysin och L-arginin och pulveriserat medium som saknar L-leucin, L-lysin och L-arginin, vilket möjliggör mer fullständig proteomtäckning genom märkning av flera isotopiska aminosyror
  • Kompatibla –DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham's F12 och McCoy's 5A media och dialyserad FBS används för att odla en mängd olika cellinjer, inklusive HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 62T3 och Jurkat.
  • Optimerade, specialiserade medier, –Expansion DMEM och Low-Osmolarity DMEM är speciellt designade och kvalificerade för förökning av embryonala stamceller från mus och SILAC proteinuttrycksprofilering med masspektrometri
  • Högkvalitativ –stamcellsscreenad dialyserad FBS är testad för att säkerställa att den inte främjar stamcellsdifferentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering McCoys 5A media minus L-lysin och L-arginin
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Media
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 till 8 °C).
Frakt skick Våt is
Utgångsmaterial Celler
Slutlig produkttyp Protein
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 500 mL
Form Vätska