Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Silverfärgningssats
Produktkod. 30055046 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
3 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30055046 3 x 1 l 1 uppsättning
10096113 1 l 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30055046 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24612X3
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färga proteiner i 1D och 2D geler med detta snabba, ultrakänsliga och mångsidiga silverfärgningssystem som ger konsekventa och pålitliga resultat.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit är ett snabbt, ultrakänsligt och mångsidigt silverfärgningssystem för proteindetektion i polyakrylamidgeler, vilket ger konsekventa och pålitliga resultat med många 1D- och 2D-geltyper för både förstagångsanvändare och erfarna användare.
Pierce Silver Stain Kit är ett snabbt, ultrasensitivt och mångsidigt silverfärgningssystem för proteindetektion i polyakrylamidgeler, vilket ger konsekventa och pålitliga resultat. Det är en metallisk silverfärgning (Ag) som ger en anmärkningsvärt klar och enhetlig gelbakgrund. I vanliga mini-geler är proteiner detekterbara vid mer än 0,25 ng per band eller punkt. Protokollet har optimerats för flexibilitet genom att tillåta korta eller nattliga gelfixerings- och färgningssteg utan att påverka färgningsprestandan (känslighet eller klarhet). Ett kort (en minuts) sensibiliseringssteg, utfört efter gelfixering, ger resultat som är fria från de karakteristiskt mörka eller fläckiga bakgrunder som ofta ses vid hemmagjorda eller andra kommersiellt tillgängliga silverfärger. Denna egenskap är fördelaktig vid densitometrisk analys av silverfärgade geler.
Funktioner
  • Känslighetsdetektering—av proteiner vid 0,25 ng
  • Protokollgelfärgning—kan utföras inom 5 minuter till 20 timmar, beroende på önskad känslighet
  • Gelkompatibilitetsfärgningsprestandan—är mycket bra med en mängd kommersiella prefabricerade mini-geler och SDS-PAGE-buffertsystem
  • Arbetsflödeskompatibel—mild kemisk formulering säkerställer kompatibilitet med masspektrometri, sekvensering och andra nedströmsprocedurer som är beroende av avfärgning och proteinåtervinning
Silverfärgningsmetoder använder vanligtvis antingen glutaraldehyd eller formaldehyd, vilka orsakar viss kovalent korsbindning av proteiner med varandra. I den mån denna korslänkning sker, kommer extraktion eller eluation av protein från gelen att hämmas. Pierce Silver Stain använder formaldehyd i färgnings- och utvecklarlösningen, men koncentrationen är tillräckligt låg för att irreversibel proteinkorsbindning ska minimeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Silver
Kvantitet 3 x 1 l
Målmolekyl Protein
Produktlinje Pierce
Produkttyp Fläcksats