Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Silverfärgningssats
Produktkod. p-200000102 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
3 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10096113
Brand: Thermo Scientific™ 24612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färga proteiner i 1D och 2D geler med detta snabba, ultrakänsliga och mångsidiga silverfärgningssystem som ger konsekventa och pålitliga resultat.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit är ett snabbt, ultrakänsligt och mångsidigt silverfärgningssystem för proteindetektion i polyakrylamidgeler, vilket ger konsekventa och pålitliga resultat med många 1D- och 2D-geltyper för både förstagångsanvändare och erfarna användare.
Pierce Silver Stain Kit är ett snabbt, ultrakänsligt och mångsidigt silverfärgningssystem för proteindetektering i polyakrylamidgeler, vilket ger konsekventa och pålitliga resultat. Det är en metallisk silver (Ag) proteinfärgning som ger en anmärkningsvärt klar och enhetlig gelbakgrund. I standardminigeler kan proteiner detekteras vid mer än 0,25 ng per band eller fläck. Protokollet har optimerats för flexibilitet genom att tillåta kort eller över natten gelfixering och färgningssteg utan att påverka färgningsprestanda (känslighet eller klarhet). Ett kort (en minut) sensibiliseringssteg, utfört efter gelfixering, ger resultat som är fria från de karakteristiskt mörka eller fläckiga bakgrunder som ofta ses med hemmagjorda eller andra kommersiellt tillgängliga silverfläckar. Denna funktion är fördelaktig när man utför densitometrisk analys av silverfärgade geler.
Drag:
Känslighet —detekterar proteiner vid 0,25 ng
Protokoll —gelfärgning kan utföras inom 5 minuter till 20 timmar, beroende på önskad känslighet
Gelkompatibilitetsfärgningsprestanda —är mycket bra med en mängd olika kommersiella prefabricerade minigeler och SDS-PAGE buffertsystem
Arbetsflödeskompatibel —mild kemisk formulering säkerställer kompatibilitet med masspektrometri, sekvensering och andra nedströmsprocedurer som beror på avfärgning och
proteinåtervinning Silverfärgningsmetoder använder vanligtvis antingen glutaraldehyd eller formaldehyd, vilket orsakar viss kovalent tvärbindning av protein till varandra och gelmatrisen. I den utsträckning som denna tvärbindning inträffar, kommer extraktion eller eluering av protein från gelén att inhiberas. Pierce Silver Stain använder formaldehyd i färgnings- och framkallningslösningarna, men koncentrationen är tillräckligt låg för att irreversibel proteintvärbindning minimeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 minigeler (SDS-PAGE)
• Silverfläcksensibilisator, 2 mL
• Silverfläck, 500 ml
• Silver Stain Enhancer, 25 mL
• Silver Stain Developer, 500 mL
Förvaras i rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Silver
Produkttyp Fläcksats
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • pierce silver stain kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, silvernitrate