Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Silverfärgning för masspektrometri
Produktkod. 10404005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10404005 1 l Varje
1 options
Produktkod. 10404005 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24600
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färga proteiner reversibelt i polyakrylamidgeler för att identifiera band som ska skäras ut; avfärga sedan gelbitarna för analys med masspektrometri.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry är ett komplett kit för snabb och ultrakänslig silverfärgning av proteiner i polyakrylamidgeler och effektiv avfärgning av utskurna gelbitar för masspektrometrianalys.
Detta silverfärgningssats för masspektrometri (MS) buntar ihop komponenter i det högpresterande Pierce Silver Stain Kit med optimerade reagenser för att avfärga fläckar för efterföljande in-gel tryptisk digestion för att återvinna peptidfragment för proteomikanalys. Den resulterande MS-kompatibla produkten och protokollet ger enastående känslighet och upprätthåller gynnsamma förhållanden för högavkastning och identifiering (sekvenstäckning) av proteiner genom masspektrometri. Silverfärgning av 2D-geler är nu ett viktigt mellansteg i en uppsättning procedurer som i slutändan leder till identifiering av specifika proteiner i proteomet genom massfingeravtrycksmetoder. Pierce Silver Stain-protokollet ger toppfärgningsprestanda, flexibilitet, tillförlitlighet och robusthet för applikationer som MALDI-MS.
Höjdpunkter:
  • Känslig och snabb färgning– den lättanvända silverfärgen med låg bakgrund ger subnanogramkänslighet och upptäcker proteiner med mindre än 0,25 ng per fläck på 30 minuter efter fixering
  • Flexibelt färgningsprotokoll– fixera gelen i 15 till 30 minuter eller över natten utan någon effekt på färgningsprestanda; färga i 1 till 30 minuter (vanligtvis 2 till 3 minuter)
  • Robust– effektiv silverfärgning för även svårfärgade basiska proteiner, såsom lysozym (pI 10) och chymotrypsinogen A (pI 9,2), som är detekterbara vid 0,2 ng respektive 0,5 ng
  • Enkel, problemfri platsförberedelse– färgade fläckar i utskurna gelbitar avfärgas lätt och görs redo för tryptisk matsmältning på en timme
  • MS-kompatibel– reagenser och protokoll är optimerade för att ge utmärkt prestanda inom masspektrometri efter extraktion av peptider från färgade 1D- eller 2D-geler (SDS-PAGE)
  • Komplett kit– innehåller alla reagenser som behövs för färgning och avfärgning före in-gel proteolys och peptidåtervinning för analys med masspektrometri
  • Bekväm– kit-komponenter är stabila vid rumstemperatur; sparar värdefullt kylskåpsutrymme och eliminerar behovet av att jämvikta reagenser före användning
Innehåller:
Lösningar för sensibilisering, färgning, framkallare och förstärkare för silverfärgningsgeler; Reagenslösningar A och B för avfärgning av utskurna gelbitar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kitinnehåll:
• Silverfläcksensibilisator, 2 mL
• Silver Stain Enhancer, 25 mL
• Silverfläcksframkallare, 500 ml
• Silverfläck, 500 ml
• Silver Destain Reagens A, 4 mL
• Silver Destain Reagens B, 14 mL
Förvaring: Förvara vid mottagandet i rumstemperatur
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Silver
Kvantitet 1 l
Målmolekyl Protein
Produktlinje Pierce
Produkttyp Silver Stain
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, silvernitrate