Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Rescue Reagent möjliggör borttagning av oönskad bakgrund från ojämnt och alltför utvecklade silverfärgade polyakrylamidelektroforesgeler.
Höjdpunkter:
Lätt att använda– blanda reagenserna i den rekommenderade spädningen och den är redo att rädda silverfärgade geler som har mörk bakgrund som ett resultat av överutveckling
Enkelt och effektivt– eliminerar bakgrundssignalen på några minuter, vilket möjliggör snabb men kontrollerad omkastning av färgningsprocessen för att nå ditt mål; slutföra hela processen på ca. en timme
Sparar tid och pengar– proceduren är mycket enklare, många gånger snabbare och betydligt billigare än att upprepa gelelektrofores och färgning
Bevarar värdefull data– tar jämnt bort silver från hela polyakrylamidgelen, vilket möjliggör förbättring av bandets synlighet utan att ändra eller manipulera data
Kompatibel med alla silverfläckar– tar bort hög bakgrund eller ojämn färgning, oavsett silverfärgningssammansättningen, vare sig den är kommersiell eller hemgjord
Innehåller:
Reagenslösningar A och B (20 ml vardera)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kitinnehåll: • Silver Stain Rescue Reagent A, 20 ml • Silver Stain Rescue Reagent B, 20 ml Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Kvantitet | 40 ml |
| Målmolekyl | Protein |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Fläckräddningsreagens |