Läs mer
Thermo Scientific™ SM(PEG)6 (PEGylerad, långkedjig SMCC-tvärbindare)
Produktkod. 10560044 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 10560044
Brand: Thermo Scientific™ 22105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med dessa tvärbindare som innehåller NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av vattenlösliga polyetylenglykoldistansarmar (17,6 till 95,2A).
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n är en serie amin-till-sulfhydryl tvärbindare som skiljer sig i längd från 17,6 till 95,2Å s som ett resultat av distansarmar av polyetylenglykol som innehåller n är lika med 2 till 24 etylenglykolenheter.
SM(PEG) n -reagensen är sex tvärbindare som har identiska amin- och sulfhydrylreaktiva grupper men skiljer sig i längd som ett resultat av distansarmar som består av olika antal etylenglykolenheter. Deras strukturer (visas nedan) har formen NHS-(PEG) n -Maleimid, där n representerar 2, 4, 6, 8, 12 eller 24 polyetylenglykol (PEG)-enheter. Varje SM(PEG) n -reagens produceras i angiven längd utan kontaminering från analoger av andra längder. Tillgängligheten av denna uppsättning reagens gör det möjligt att optimera tvärbindningsexperiment för att erhålla bästa konjugateffektivitet och funktion för den avsedda applikationen eller analysmetoden. Betraktade tillsammans med AMAS (del nr 22295) och den populära SMCC (del nr 22360) tillåter dessa reagens amin-till-sulfhydryl tvärbindning över utrymmen som sträcker sig från 4,4 till 95,2Å . Dessutom bidrar det hydrofila PEG-innehållet i SM(PEG) n -reagens till vattenlösligheten av dessa tvärbindare och deras konjugat. PEG är också mindre immunogent än andra typer av tvärbindare spacers, vilket gör dessa reagens idealiska för immunogenberedning.
Höjdpunkter:
  • Homolog serie med ökande distansarmslängd, idealisk för att optimera konjugering av proteininteraktioner
  • Vattenlösliga polyetylenglykol (PEG) distansarmar hjälper till att bibehålla eller öka lösligheten av tvärbundna proteiner
  • Reagenser löses lätt i DMSO för efterföljande utspädning i vattenhaltiga reaktionsbuffertar
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
NHS- PEG2 -Maleimid
  • Två etylenoxidunderenheter
  • Alternativa namn: Mal-dPEG 2 -NHS, NHS-PEG 2 -Maleimid
  • MolekylformelC18H23N3O9
  • Distansarmslängd 17,6Å
  • Mass tillsatt till målet per tvärbindning 310.12
  • MW 425,39
NHS- PEG4 -Maleimid
  • Fyra etylenoxidunderenheter
  • Alternativa namn Mal-dPEG 4 -NHS, NHS-PEG 4 -Maleimide
  • Molekylformel C 22 H 31 N 3 O 11
  • Distansarmslängd 24,6Å
  • Mass tillsatt till målet per tvärbindning 398,17
  • MW 513,50&
NHS- PEG6 -Maleimid
  • Sex etylenoxidunderenheter
  • Alternativa namn Mal-dPEG 6 -NHS, NHS-PEG 6 -Maleimide
  • Molekylformel C 26 H 39 N 3 O 13
  • Distansarmslängd 32,25Å
  • Mass tillsatt till målet per tvärbindning 486,20
  • MW 601,60
NHS-PEG 8 -Maleimid
  • Åtta etylenoxidunderenheter
  • Alternativa namn Mal-dPEG 8 -NHS, NHS-PEG 8 -Maleimide
  • Molekylformel C 30 H 47 N 3 O 15
  • Distansarmslängd 39,2Å
  • Mass tillsatt till målet per tvärbindning 574,27
  • MW 689,71
NHS-PEG 12 -Maleimid
  • 12 etylenoxidunderenheter Mal-dPEG 12 -NHS, NHS-PEG 12 -Maleimid
  • Molekylformel C 38 H 63 N 3 O 19
  • Distansarmslängd 53,4Å
  • Mass tillsatt till målet per tvärbindning 750,38
  • MW 865,92
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning SM(PEG)6
Molekylvikt (g/mol) 601.6
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 32,5 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce™
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Lång (>30 Å)
Form Solid
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare