Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Lämplighetsstandard för små molekyler
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
- En förformulerad blandning av nio små molekylstandarder för att bedöma systemprestanda i både positiva och negativa joniseringslägen för TSQ Triple Quadrupole och Orbitrap Exploris masspektrometrar
- Omfattande blandning av nio småmolekylära föreningar (massintervall: 76 till 1279)
- Designad för att bedöma instrumentets prestanda i både positiva och negativa joniseringslägen
- Mycket validerad, högkvalitativ, noggrant testad formulering med partispecifika analyscertifikat
- Bekvämt, förformulerat vätskeformat färdigt att använda
- Ett utmärkt QC-analysverktyg för kvalitetsbedömning av LC- och MS-instrumentstatus
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 10 injections, 0.25 mL |
| Kvalitet | MS-betyg |
| Fysisk form | Vätska |