Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce SMCC är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid-reaktiva grupper i motsatta ändar av en medellång cyklohexanstabiliserad distansarm (8.3)Å s).
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
- Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
- Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
- Ej klyvbar
- Vattenolöslig (lös först i DMF eller DMSO); jämför med Sulfo-SMCC
- Kristallint reagens med hög renhet kan användas för att skapa maleimidaktiverade derivat med hög renhet
- Cyklohexanbrygga ger ökad stabilitet till maleimidgruppen vilket gör SMCC till ett idealiskt tvärbindningsmedel för maleimidaktivering av proteiner. Maleimidgrupper är stabila i 64 timmar i 0,1 M natriumfosfatbuffert, pH 7 vid 4 °C
- Enzymmärkning av antikroppar – både enzym- och antikroppsspecificitet kan bevaras
- Skapa specifika biokonjugat via en- eller tvåstegs tvärbindningsreaktioner
- Skapa sulfhydrylreaktiva, maleimidaktiverade bärarproteiner för koppling av haptener
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Klyvbar | Av Thiols |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.32 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 8,3 Å |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. |
| Cellpermeabilitet | Ja |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Ingen vägning™ , Pierce™ |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Visa mer |