Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Produktkod. p-7180382 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10066813
Brand: Thermo Scientific™ 22360
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
No-Weigh™ Formatera
Thermo Scientific™ Pierce SMCC är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid-reaktiva grupper i motsatta ändar av en medellång cyklohexanstabiliserad distansarm (8.3)Å s).
Höjdpunkter:
  • Cyklohexanbrygga ger stabilitet till den maleimidreaktiva gruppen; N-(4-karboxicyklohexylmetyl)maleimidgrupper är stabila i 64 timmar i 0,1 M natriumfosfatbuffert, pH 7,0 vid 4 °C
  • Idealisk för att koppla enzymer till antikroppar
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Molekylvikt (g/mol) 334.32
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 8,3 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SMCC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate