missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ SMPB (succinimidyl 4-(p-maleimidofenyl)butyrat)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce SMPB är ett amin-till-sulfhydryl-tvärbindare som innehåller reaktiva NHS-ester- och maleimidgrupper i motsatta ändar av en medellång aromatisk distansarm (11.6)Å s).
Höjdpunkter:
- Förlängd kedja analog av MBS
- Konjugat bildade med SMPB är mer stabila i serum än SPDP-konjugat
- Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
- Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | SMPB |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.33 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 11,6 Å |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. |
| Cellpermeabilitet | Ja |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering