Läs mer
Thermo Scientific™ SMPH (succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoat))
Produktkod. 10096573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10096573 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10096573 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22363
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tvärbind aminer till sulfhydryler med denna långa tvärbindare som består av NHS-ester- och maleimidgrupper i ändarna av en alifatisk 12-atoms (14,2A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce SMPH är ett amin-till-sulfhydryl tvärbindare som innehåller NHS-ester och maleimid reaktiva grupper i motsatta ändar av en lång distansarm (14.2)Å s).
Höjdpunkter:
  • NHS-ester reagerar med en primär amin för att bilda en stabil amidbindning
  • Maleimid reagerar med en sulfhydryl och bildar en stabil tioeterbindning
  • Mer hydrofil spacer än BMPS, GMBS, EMCS eller SMPB
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och maleimid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning SMPH
Molekylvikt (g/mol) 379.36
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 14,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: SMPH: Succinimidyl-6- (Beta-Maleimidopropionamido) Hexanoate