Läs mer
Thermo Scientific™ SMPT (4-succinimidyloxikarbonyl-alfa-metyl-α (2-pyridylditio)toluen)
Produktkod. 11871235 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11871235 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11871235 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21558
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tvärbind aminer till sulfhydryler med detta tvärbindare innehållande NHS-ester- och pyridylditiolgrupper i ändarna av en aromatisk 6-atoms (11,2A) distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce SMPT är en långkedjig tvärbindare för amin-till-sulfhydryl-konjugering via NHS-ester och pyridylditiol-reaktiva grupper som bildar starka (hindrade) men ändå klyvbara (reducerbara) disulfidbindningar med cysteinsulfhydryler.
Höjdpunkter:
  • Innehåller en hindrad disulfidbindning; bildar stabila immunotoxiner
  • In vitro var ett SMPT-konjugat lika effektivt som konjugat bildade med SPDP och 2-iminotiolan
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och pyridyldisulfid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning SMPT
Molekylvikt (g/mol) 388.46
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare