Läs mer
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholattvättmedel
Produktkod. 11864141 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11864141 5 g 5g
11874141 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11864141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89904
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Vattenlösligt, joniskt detergent som används i celllysbuffertar (t.ex. RIPA-buffert) för att störa proteininteraktioner för isolering av liposom- och membranproteiner.
Thermo Scientific™ Natriumdeoxykolat är ett joniskt rengöringsmedel som är särskilt användbart för att störa och dissociera proteininteraktioner.
Egenskaper hos natriumdeoxycholat:
  • Populärt anjoniskt, gallsyra-tvättmedel för många laboratorieändamål
  • Effektiv för att störa och dissociera många typer av proteininteraktioner
  • Kan tas bort från lösningen genom dialys
  • Användbar för eluering eller regenerering av vissa typer av affinitetskolumner
  • Högrenhetsförening med låg UV-absorption
Egenskaper hos natriumdeoxycholat:
  • Alternativa namn: Natriumdeoxykolsyra; Deoxycholat, natriumsalt
  • Kemiskt namn: 3, 12 –α Dihydroxy-5-cholan-24-oic β acid, mononatriumsalt
  • Molekylvikt: 414,6 g
  • Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
  • Samlingsnummer: 5 (genomsnitt)
  • Micellmolekylvikt: 2000 g (genomsnitt)
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 2 till 6 mM (0,083 till 0,249 %, w/v)
  • Cloud Point: Okänd
  • Dialyserbar: Ja
Specifikationer för natriumdeoxikolat (Del nr 89904, 89905):
  • Formel: C24H39O4Na
  • Molekylvikt: 414,6 g
  • Renhet (enligt HPLC): ≥98 %
  • Absorption (1 % tvättmedelslösning): 340 nm <0,02; 280 nm <0,04; 260 nm <0,06
  • pH (1 % lösning): 5 till 9
  • Löslighet (i vatten vid 20 °C): ≥5 %
Natriumdeoxykolat (deoxikolsyra) är ett vattenlösligt, gallsyra, joniskt detergent som ofta används i proteinmetoder. Det används oftast som en komponent i celllysbuffertar (t.ex. RIPA-buffert), men har också använts för liposompreparation, isolering av membranproteiner och lipider, för att förhindra ospecifik bindning i affinitetskromatografi och ett cellkulturmedietillskott.
Effektiviteten hos ett tvättmedel i alla tillämpningar beror på tvättmedlets koncentration. För mycket eller för lite tvättmedel kan ofta ha en skadlig effekt. Det rekommenderas att du undersöker olika koncentrationer av tvättmedel i din applicering. Vid koncentrationer över 2 mM bildar kolat miceller med MW ∼2000. Den lilla micellstorleken möjliggör enkel borttagning genom dialys eller gelfiltrering vid behov. Observera: borttagning av ett tvättmedel från en proteinlösning kan leda till proteinutfällning och/eller aggregation.
Natriumdeoxikolat är det rengöringsmedel som rekommenderas för att avlägsna endotoxin (lipopolysackarid eller LPS) från immobiliserade polymyxin B-kolonner. Detta är den rekommenderade produkten för användning med Thermo Scientific Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel.
Relaterade produkter
Surfact-Amps™ Tvättmedelsprovtagare (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Form Powder
Reagenstyp Tvättmedel (rent)
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Deoxycholate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-droxy-5-oate