Beskrivning
Thermo Scientific™ Natriumdeoxicholat är ett joniskt rengöringsmedel som är särskilt användbart för att störa och dissociera proteininteraktioner.
Natriumdeoxicholat (deoxicholsyra) är ett vattenlösligt, gallsyrat, joniskt rengöringsmedel som vanligtvis används i proteinmetoder. Det används oftast som en komponent i cellysbuffertar (t.ex. RIPA-buffert) men har också använts för liposomberedning, isolering av membranproteiner och lipider, förhindrande av ospecifik bindning vid affinitetskromatografi och ett cellodlingsmedietillskott.
Höjdpunkter:
- Populärt anjoniskt, gallsyrat tvättmedel för många laboratorieanvändningar
- Effektiv för att störa och dissociera många typer av proteininteraktion
- Kan avlägsnas från lösningen genom dialys
- Användbar för eluering eller regenerering av vissa typer av affinitetskolonner
- Högren förening med låg UV-absorptionsförmåga
Egenskaper för detergent:
- Alternativa namn: Natriumdeoxicholsyra; deoxicholat, natriumsalt
- Kemiskt namn: 3, 12-α -Dihydroxi-5β -cholan-24-oic acid, mononatriumsalt
- Molekylvikt: 414,6
- Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
- Samlingsnummer: 5 (genomsnitt)
- Micells molekylvikt: 2000 (genomsnitt)
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 2 till 6 mM (0,083 till 0,249 %, vikt/volym)
- Molnpunkt: Okänd
- Dialyserbar: Ja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detergent |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C |
| Form | Powder |
| Reagenstyp | Tvättmedel (rent) |
| Kvantitet | 5 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium Deoxycholate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-droxy-5-oate