Läs mer
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12
Produktkod. 11881445 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11881445 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11881445 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28312
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högrenad form av SDS speciellt lämpad för proteinexperiment som kräver noggrant kontrollerade löslighetsparametrar.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (C12) är en mycket renad form av SDS som är speciellt lämpad för proteinexperiment som kräver noggrant kontrollerade löslighetsparametrar.
Sodium dodecyl sulfate (SDS) är ett alkylsulfat, anjoniskt rengöringsmedel som ofta används vid proteinelektrofores och proteinsolubiliseringsmetoder. Det är en komponent i många cellysbuffertformuleringar, inklusive RIPA-buffert. Typiska SDS- eller laurylsulfatberedningar är blandningar av flera olika kedjelängder (C10 till C18). Proteinrenaturering och andra specialiserade metoder kräver emellertid mycket specifika ytaktiva ämnen och buffertförhållanden. Denna speciella formulering av SDS är mycket renad för att eliminera nästan alla sekundära kedjelängder förutom C12.
Höjdpunkter:
  • Populärt anjoniskt tvättmedel för proteinelektrofores och solubilisering
  • Komponent i många cellysbuffertformuleringar
  • Speciellt renad formulering är> 98% C12-alkylsulfat
  • Innehåller låga nivåer av hexadecylsulfat (C16), som hämmar proteinrenaturering
Tvättmedelsegenskaper (ren C12):
  • Molekylvikt: 288,5
  • Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
  • Samlingsnummer: 62
  • Micells molekylvikt: 18 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 6 till 8 mM (0,1728 till 0,2304 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Powder
Reagenstyp Detergent (Pure)
Kvantitet 500 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate