Läs mer
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Produktkod. 10465715 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10465715 1 kg 1kg
11821475 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10465715 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28365
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Utför rutinmässiga proteinelektrofores- och celllysmetoder med detta populära SDS-tvättmedel av standardkvalitet.
Thermo Scientific Natriumdodecylsulfat (Lauryl) är ett standardklassat SDS-tvättmedel för användning i proteinpolyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
Egenskaper hos natriumdodecylsulfat (Lauryl):
  • Populärt anjoniskt tvättmedel för olika proteinmetoder
  • Särskilt användbart för denaturering av polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE)
  • Gemensam komponent i celllysbuffertar
Detta laurylgradiga natriumdodecylsulfat (SDS) är ett populärt anjoniskt detergent för rutinmässig proteinelektrofores och celllys. Formuleringen är en blandning av flera olika alkylsulfatkedjedjelängder (C10 till C18).
Egenskaper hos SDS (värden för ren C12):
  • Molekylvikt: 288,5 g
  • Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
  • Sammanlagd antal: 62
  • Micelle molekylvikt: 18 000 g
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 6 till 8 mM (0,1728 till 0,2304 %, w/v)
  • Cloud Point: >100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Specifikationer för natriumdodecylsulfat:
  • Visuellt: Vitt pulver, fritt från främmande material.
  • Löslighet: 10% (aq, w/v) lösning måste vara klar, färglös till lätt gul.
  • Kedjelängd: C12 >60%; C14 = 20 till 35 %; C16 <10%; C10 och C18 <1 % vardera
Relaterade produkter
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), C12 (Kat. Nr. 28312)
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), 20 % lösning (katt. Nr. 62202)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Produkttyp Detergent
Löslighet 10 % (aq, w/v) lösning måste vara klar, färglös till svagt gul
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C.
Form Powder
Reagenstyp Tvättmedel (rent)
Kvantitet 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.