Läs mer
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Produktkod. 11821475 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11821475 100 g 100g
10465715 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11821475 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28364
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför rutinmässiga proteinelektrofores- och celllysmetoder med detta populära SDS-tvättmedel av standardkvalitet.
Thermo Scientific Natriumdodecylsulfat (Lauryl) är ett standardklassat SDS-tvättmedel för användning i proteinpolyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
Egenskaper hos natriumdodecylsulfat (Lauryl):
  • Populärt anjoniskt tvättmedel för olika proteinmetoder
  • Särskilt användbart för denaturering av polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE)
  • Gemensam komponent i celllysbuffertar
Detta laurylgradiga natriumdodecylsulfat (SDS) är ett populärt anjoniskt detergent för rutinmässig proteinelektrofores och celllys. Formuleringen är en blandning av flera olika alkylsulfatkedjedjelängder (C10 till C18).
Egenskaper hos SDS (värden för ren C12):
  • Molekylvikt: 288,5 g
  • Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
  • Sammanlagd antal: 62
  • Micelle molekylvikt: 18 000 g
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 6 till 8 mM (0,1728 till 0,2304 %, w/v)
  • Cloud Point: >100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Specifikationer för natriumdodecylsulfat:
  • Visuellt: Vitt pulver, fritt från främmande material.
  • Löslighet: 10% (aq, w/v) lösning måste vara klar, färglös till lätt gul.
  • Kedjelängd: C12 >60%; C14 = 20 till 35 %; C16 <10%; C10 och C18 <1 % vardera
Relaterade produkter
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), C12 (Kat. Nr. 28312)
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), 20 % lösning (katt. Nr. 62202)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Produkttyp Detergent
Löslighet 10 % (aq, w/v) lösning måste vara klar, färglös till svagt gul
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C.
Form Powder
Reagenstyp Tvättmedel (rent)
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • sodium dodecyl sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate