Läs mer
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Produktkod. p-4530934 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Produktkod. 11821475
Brand: Thermo Scientific™ 28364
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför rutinmässiga proteinelektrofores- och celllysmetoder med detta populära SDS-tvättmedel av standardkvalitet.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) är SDS-tvättmedel av standardkvalitet för användning i proteinpolyakrylamidgelelektrofores (PAGE).
Ytterligare information och onlinebeställning
Detta lauryl-grade sodium dodecyl sulfate (SDS) är ett populärt anjoniskt rengöringsmedel för rutinmässiga proteinelektrofores- och celllysmetoder. Formuleringen är en blandning av flera olika alkylsulfatkedjelängder (C10 till C18).
Höjdpunkter:
  • Populärt anjoniskt tvättmedel för en mängd olika proteinmetoder
  • Särskilt användbar för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores (SDS-PAGE)
  • Vanlig komponent i cellysbuffertar
Tvättmedelsegenskaper (ren C12):
  • Molekylvikt: 288,5
  • Tvättmedelsklass: Jonisk (anjonisk)
  • Samlingsnummer: 62
  • Micells molekylvikt: 18 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 6 till 8 mM (0,1728 till 0,2304 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt: högre än 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Förvaringskrav
  • Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme
  • Bör förvaras mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Produkttyp Detergent
Löslighet 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Powder
Reagenstyp Detergent (Pure)
Kvantitet 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • sodium dodecyl sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Conseils de prudence
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis