Läs mer
Thermo Scientific™ SPB (succinimidyl-[4-(psoralen-8-yloxi)]-butyrat)
Produktkod. 10627534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 10627534
Brand: Thermo Scientific™ 23013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till DNA med denna tvärbindare sammansatt av NHS-ester- och psoralenreaktiva grupper; konjugat till DNA via ljusaktiverad interkalering bredvid pyrimidinbaser.
Thermo Scientific™ Pierce SPB är en NHS-ester och psoralen tvärbindare som effektivt konjugerar primära aminer till DNA via ljusaktiverad interkalering bredvid pyrimidinbaser.
Höjdpunkter:
  • Smältpunkt: 177-178 °C
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och psoralen (Amax= 282nm)
  • Reaktiv mot: aminogrupper pyrimidiner i DNA eller RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-icke-selektiv
Klyvbar Nej
Beskrivning SPB
Molekylvikt (g/mol) 385.32
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 8,6 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Inte bestämt
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce™
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Psoralen, NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare