Läs mer
Thermo Scientific™ SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridylditio)propionat)
Produktkod. 10220264 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10220264 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10220264 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21857
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till sulfhydryler med denna tvärbindare sammansatt av NHS-ester- och pyridylditiolgrupper på 3-atoms distansarm; bildar klyvbara disulfidbindningar med cysteiner.
Thermo Scientific™ Pierce SPDP är en kortkedjig tvärbindare för amin-till-sulfhydryl-konjugering via NHS-ester och pyridylditiol-reaktiva grupper som bildar klyvbara (reducerbara) disulfidbindningar med cysteinsulfhydryler.
Höjdpunkter:
  • Används ofta inom immunkemi; konjugat som används i läkemedelsbärarsystem, antikroppsproduktion och enzymimmunanalyser
  • Kan användas som ett proteintioleringsreagens
  • Reaktiva grupper: NHS-ester och pyridyldisulfid
  • Reaktiv mot: amino- och sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning SPDP
Molekylvikt (g/mol) 312.36
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 6,8 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagande vid -20 °C skyddad från fukt.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, Premium-klass
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-[1-Oxo-3-(2-pyridyldithio)pro poxy]pyrrolidine-2,5-dione