Läs mer
Thermo Scientific™ Stopplösning för TMB-substrat
Produktkod. 10187433 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
55 ml
Förpackningsstorlek:
55ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10187433 55 ml 55ml
1 options
Produktkod. 10187433 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    852.65 SEK / 55ml
    Save 187.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Stoppa TMB-baserat ELISA detektion med denna 0,16M svavelsyra för användning med ELISA substrat 3,3',5,5'-tetrametylbensidin (TMB).
Thermo Scientific™ Pierce Stopplösning för TMB är 0,16 M svavelsyra för användning med ELISA substrat 3,3',5,5'-tetrametylbensidin (TMB).
TMB Stop Solution är 0,16 M svavelsyra för användning med ELISA substrat 3,3« ,5,5« -tetrametylbensidin (TMB). Tillsats av svavelsyrastopplösning ändrar färgen från blå till gul, vilket stabiliserar färgutvecklingen för att möjliggöra noggrann mätning av intensiteten vid 450 nm med en spektrofotometer eller plattläsare.
  • Storlek : 55 ml
  • Tillräckligt för : fem 96-brunnars mikroplattor
  • Applikation : ELISA
Instruktioner: Efter TMB-inkubation, tillsätt en mängd stopplösning lika med mängden TMB-substrat som tillsätts till varje brunn i ELISA platta (vanligtvis 50 till 100 L μper brunn). Använd med full styrka.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stoppa lösning
Kvantitet 55 ml
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Stop Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid