Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Streptavidin är en renad okonjugerad rekombinant proteinform.
Egenskaper hos Streptavidin:
- Rekombinant streptavidin—högkvalitativt protein, 53 kDa, pI = 6,8 till 7,5
- Rent protein —väljer rent, okonjugerat protein för biotinblockering och kontroll
Det renade rekombinanta Streptavidin möjliggör detektion av biotinylerade antikroppar och andra prober i en rad standardanalysmetoder, inklusive Western blotting, ELISA immunohistokemi och fluorescensavbildning. Renat streptavidin tillförs som lyofiliserat i fosfatbaserade buffertar för omedelbar återuppbyggnad med vatten.
Streptavidin är ett biotinbindande protein som ursprungligen isolerades från Streptomyces avidinii. Till skillnad från avidin har streptavidin inga kolhydrater och har en lätt sur pI-halt på 5. Thermo Scientific Pierce Streptavidinprodukter använder en rekombinant form av streptavidin med en massa på 53 000 dalton och en nästan neutral pI. Streptavidin är ett tetramer protein, där varje subenhet binder en biotinmolekyl med affinitet liknande den hos avidin. Guanidiniumklorid dissocierar avidin och streptavidin i underenheter, men streptavidin är mer motståndskraftigt mot dissociation.
Relaterade produkter
- Pierce™ Streptavidin, konjugerad pepparrotsperoxidas (katt. Nr. 21126)
- Pierce™ Streptavidin, alkalisk fosfatas konjugerad (Cat. Nr. 21324)
- Pierce™ Streptavidin, Maleimid-aktiverat (Cat. Nr. 21102)
- Pierce™ Streptavidin, hydrazidaktiverat (katt. Nr. 21120)
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Okonjugerad |
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C. |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Streptomycin |
| Målmolekyl | Biotin |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |